2-Chlor-5-fluorpyridin 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H27462.06 H27462.03
H27462.06EA 78.4 EUR
H27462.06 H27462.03
2-Chlor-5-fluorpyridin 95%
2-Chloro-5-fluoropyridine
Purity: 95% CAS No.: 31301-51-6 Molecular Formula: C5H3ClFN Formula Weight: 131.54 Flash Point: 42°(108°F) Refractive Index: 1.503 Melting Point: 19° Boiling Point: 74°/38mm UN No.: 2929 MDL No.: MFCD03095332
Formel: C₅H₃ClFN
Siedepunkt: 74 °C (38 mmHg)
Schmelzpunkt: 19 °C
Dichte: 1,297
Flammpunkt: 42 °C (108 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095332
CAS-Nummer: 31301-51-6
UN: 2929
ADR: 6.1,II