2-Chlor-5-fluorpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
643556-1G
643556-5G
SIAL643556-1GEA
26
EUR
SIAL643556-1G
SIAL643556-5G
2-Chlor-5-fluorpyridin, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-5-fluoropyridine
Formel:
C₅H₃ClFN Molecular Weight: 131,54 g/mol |
MDL:
MFCD03095332 CAS-Nummer: 31301-51-6 UN: 2929 ADR: 6.1,II |