5-Chlor-2-fluorpyridin ≥97%, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

662976-25G 662976-5G
SIAL662976-25GEA 153 EUR
SIAL662976-25G SIAL662976-5G
5-Chlor-2-fluorpyridin ≥97%, Sigma-Aldrich®
5-Chlor-2-fluorpyridin
Formel: C₅H₃ClFN
Molecular Weight: 131,54 g/mol
Dichte: 1,311 g/mL (25 °C)
Flammpunkt: 52 °C
MDL: MFCD04112513
CAS-Nummer: 1480-65-5
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR