3-Chlor-2,4,5,6-tetrafluorpyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 3-Chlorotetrafluoropyridine
003868-5G 003868-25G 003868.100G
FLUO003868-5GEA 34.1 EUR
FLUO003868-5G FLUO003868-25G FLUO003868.100G
3-Chlor-2,4,5,6-tetrafluorpyridin
3-Chlor-2,4,5,6-tetrafluorpyridin
Formel: C₅ClF₄N
Molecular Weight: 185,51 g/mol
Siedepunkt: 117…118 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,64 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010624
CAS-Nummer: 1735-84-8