2-Chlor-4-iodpyridin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
378420050
378420250
ACRO378420050EA
45.8
EUR
ACRO378420050
ACRO378420250
2-Chlor-4-iodpyridin 98%
2-Chlor-4-iodpyridin
Formel:
C₅H₃ClIN Molecular Weight: 239,44 g/mol Schmelzpunkt: 41…45 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01861983 CAS-Nummer: 153034-86-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to brown-yellow Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 41 to 45 °C |
GC | ≥97.5 % |