2-Chlor-5-iodpyridin 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
379070010 379070050 379070250
ACRO379070010EA 44.7 EUR
ACRO379070010 ACRO379070050 ACRO379070250
2-Chlor-5-iodpyridin 98+%
2-Chlor-5-iodpyridin
Formel: C₅H₃ClIN
Molecular Weight: 239.44 g/mol
Schmelzpunkt: 96…99 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01863635
CAS-Nummer: 69045-79-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to yellow to light beige Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 99 °C
HPLC ≥98.0 %