2-Chlor-5-iodpyridin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B25271.03 B25271.06 B25271.14
B25271.03EA 29.8 EUR
B25271.03 B25271.06 B25271.14
2-Chlor-5-iodpyridin ≥98%
2-Chlor-5-iodpyridin
Purity: 98% CAS No.: 69045-79-0 Molecular Formula: C5H3ClIN Formula Weight: 239.44 Melting Point: 95-98° Beilstein Reference: 108889
Formel: C₅H₃ClIN
Molecular Weight: 239,44 g/mol
Schmelzpunkt: 95…98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01863635
CAS-Nummer: 69045-79-0