3-Amino-2,5-dichlorpyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
017241-2.5G
017241-1G
FLUO017241-2.5GEA
0
EUR
FLUO017241-2.5G
FLUO017241-1G
3-Amino-2,5-dichlorpyridin
3-Amino-2,5-dichlorpyridin
Formel:
C₅H₄Cl₂N₂ Molecular Weight: 163,01 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00204157 CAS-Nummer: 78607-32-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |