3-Amino-2,6-dichlorpyridin
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2,6-Dichlor-3-pyridylamin, 2,6-Dichlorpyridin-3-amin
RF05052DA
RF05052EA
MAYBRF05052DAEA
0
EUR
MAYBRF05052DA
MAYBRF05052EA
3-Amino-2,6-dichlorpyridin
3-Amino-2,6-dichlorpyridin
Formel:
C₅H₄Cl₂N₂ Molecular Weight: 163,01 g/mol Siedepunkt: 305 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 119 °C Dichte: 1,497 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00023417 CAS-Nummer: 62476-56-6 EINECS: 263-559-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |