3-Amino-2-chlorpyridin 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chlor-3-pyridylamin, 2-Chlorpyridin-3-amin
103420100 103420500
ACRO103420100EA 29.5 EUR
ACRO103420100 ACRO103420500
3-Amino-2-chlorpyridin 96%
3-Amino-2-chlorpyridin
Formel: C₅H₅ClN₂
Molecular Weight: 128,56 g/mol
Siedepunkt: 263 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 77…82 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006238
CAS-Nummer: 6298-19-7
EINECS: 228-572-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to yellow to pink Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 81 °C
HPLC ≥95 %