3-Amino-2-chlorpyridin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Chlor-3-pyridylamin, 2-Chlorpyridin-3-amin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

A46900-10G A46900-50G
SIALA46900-10GEA 43.3 EUR
SIALA46900-10G SIALA46900-50G
3-Amino-2-chlorpyridin, Sigma-Aldrich®
3-Amino-2-chlorpyridin
Formel: C₅H₅ClN₂
Molecular Weight: 128,56 g/mol
Siedepunkt: 263 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 78…79 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006238
CAS-Nummer: 6298-19-7
EINECS: 228-572-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR