5-Amino-2-chlorpyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 2-Chlor-5-pyridylamin, 2-Chlorpyridin-5-amin
010694-25G 010694-100G
FLUO010694-25GEA 45.9 EUR
FLUO010694-25G FLUO010694-100G
5-Amino-2-chlorpyridin
5-Amino-2-chlorpyridin
Formel: C₅H₅ClN₂
Molecular Weight: 128,56 g/mol
Siedepunkt: 225 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 83 °C
MDL: MFCD00006243
CAS-Nummer: 5350-93-6
EINECS: 226-322-3