5-Amino-2-chlorpyridin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2-Chlor-5-pyridylamin, 2-Chlorpyridin-5-amin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

188778-1G 188778-5G
SIAL188778-1GEA 26 EUR
SIAL188778-1G SIAL188778-5G
5-Amino-2-chlorpyridin, Sigma-Aldrich®
5-Amino-2-chlorpyridin
Formel: C₅H₅ClN₂
Molecular Weight: 128,56 g/mol
Siedepunkt: 225 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 83 °C
MDL: MFCD00006243
CAS-Nummer: 5350-93-6
EINECS: 226-322-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR