6-Chlor-2-hydroxypyridin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chlor-6-pyridinol, 6-Chlor-2-pyridinol, 2-Chlor-6-hydroxypyridin
A13164.14
A13164.22
A13164.14EA
60
EUR
A13164.14
A13164.22
6-Chlor-2-hydroxypyridin ≥98%
6-Chlor-2-hydroxypyridin
Purity: 98%
CAS No.: 16879-02-0
Molecular Formula: C5H4ClNO
Formula Weight: 129.55
Flash Point: 163°(325°F)
Melting Point: 129-131°
Beilstein Reference: 108665
MDL No.: MFCD00006278
Formel:
C₅H₄ClNO Molecular Weight: 129.55 g/mol Schmelzpunkt: 129…131 °C Flammpunkt: 163 °C (325 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006278 CAS-Nummer: 16879-02-0 EINECS: 240-909-1 |