3-Chlor-2-hydroxypyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Chloro-2-pyridinol
L20027.03 L20027.06 L20027.14
L20027.03EA 25.9 EUR
L20027.03 L20027.06 L20027.14
3-Chlor-2-hydroxypyridin ≥97%
3-Chlor-2-hydroxypyridin
Purity: 97% CAS No.: 13466-35-8 Molecular Formula: C5H4ClNO Formula Weight: 129.55 Melting Point: 180-182° Beilstein Reference: 109845
Formel: C₅H₄ClNO
Molecular Weight: 129,55 g/mol
Schmelzpunkt: 180…182 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01646109
CAS-Nummer: 13466-35-8