5-Chlor-3-hydroxypyridin
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Chlor-3-pyridinol, 3-Chlor-5-hydroxypyridin, 3-Chlor-5-pyridinol
SB00891.1 SB00891EA SB00891EE
MAYBSB00891.1EA 0 EUR
MAYBSB00891.1 MAYBSB00891EA MAYBSB00891EE
5-Chlor-3-hydroxypyridin
5-Chlor-3-hydroxypyridin
Formel: C₅H₄ClNO
Molecular Weight: 129.55 g/mol
Schmelzpunkt: 158
MDL: MFCD00006379
CAS-Nummer: 74115-12-1
EINECS: 277-727-7
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable