2-Pyridincarbonitril 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Pyridincarbonsäurenitril, 2-Cyanpyridin
110850050
110851000
110855000
ACRO110850050EA
30.3
EUR
ACRO110850050
ACRO110851000
ACRO110855000
2-Pyridincarbonitril 99%
2-Pyridincarbonitril
Formel:
C₆H₄N₂ Molecular Weight: 104.11 g/mol Siedepunkt: 212 Schmelzpunkt: 26…28 °C Flammpunkt: 89 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006218 CAS-Nummer: 100-70-9 EINECS: 202-880-3 UN: 3439 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to brown Fused solid or liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 25 to 31 °C |
GC | ≥98.5 % |