2-Pyridincarbonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2-Pyridincarbonsäurenitril, 2-Cyanpyridin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C94602-100G C94602-500G C94602-5G
SIALC94602-100GEA 37.7 EUR
SIALC94602-100G SIALC94602-500G SIALC94602-5G
2-Pyridincarbonitril, Sigma-Aldrich®
2-Pyridincarbonitril
Formel: C₆H₄N₂
Molecular Weight: 104,11 g/mol
Siedepunkt: 212 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 26…28 °C
Dichte: 1,081 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006218
CAS-Nummer: 100-70-9
EINECS: 202-880-3