Isonicotinonitril 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Cyanpyridin, 4-Pyridincarbonitril, 4-Pyridincarbonsäurenitril

110871000 110875000 110870025 110870250
ACRO110871000EA 27.7 EUR
ACRO110871000 ACRO110875000 ACRO110870025 ACRO110870250
Isonicotinonitril 98%
Isonicotinonitril
Formel: C₆H₄N₂
Molecular Weight: 104,11 g/mol
Siedepunkt: 196 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 77…81 °C
Flammpunkt: 88 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006417
CAS-Nummer: 100-48-1
EINECS: 202-856-2

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to yellow to beige to light brown Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR