Isoniazid 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Isonicotinsäurehydrazid, γ-Picolinsäurehydrazid, 4-Pyridincarbonsäurehydrazid, 4-Picolinsäurehydrazid
122600050 122601000 122605000
ACRO122600050EA 33.1 EUR
ACRO122600050 ACRO122601000 ACRO122605000
Isoniazid 99%
Isoniazid
Formel: C₆H₇N₃O
Molecular Weight: 137,14 g/mol
Schmelzpunkt: 171…173 °C
Dichte: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: ≥ 250 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006426
CAS-Nummer: 54-85-3
EINECS: 200-214-6
Merck Index: 13,05205
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 170 to 174 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dried substance)
UV at 345 nm A: ≤0.022
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %