Isoniazid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Isonicotinsäurehydrazid, γ-Picolinsäurehydrazid, 4-Pyridincarbonsäurehydrazid, 4-Picolinsäurehydrazid
A10583.0B
A10583.18
A10583.22
A10583.36
A10583.0BEA
218
EUR
A10583.0B
A10583.18
A10583.22
A10583.36
Isoniazid ≥98%
Isoniazid
Purity: 98+%
CAS No.: 54-85-3
Molecular Formula: C6H7N3O
Formula Weight: 137.14
Melting Point: 169-174°
Beilstein Reference: 119374
Merck Reference: 14,5186
MDL No.: MFCD00006426
Formel:
C₆H₇N₃O Molecular Weight: 137,14 g/mol Schmelzpunkt: 169…174 °C Dichte: 1,42 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >250 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006426 CAS-Nummer: 54-85-3 EINECS: 200-214-6 Merck Index: 14,5186 |