Isoniazid, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Isonicotinsäurehydrazid, γ-Picolinsäurehydrazid, 4-Pyridincarbonsäurehydrazid, 4-Picolinsäurehydrazid
I3377-250G
I3377-50G
I3377-5G
I3377-250GEA
169
EUR
I3377-250G
I3377-50G
I3377-5G
Isoniazid, Supelco®
Isoniazid
Formel:
C₆H₇N₃O Molecular Weight: 137.14 g/mol Schmelzpunkt: 169…172 °C Dichte: 1.42 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >250 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006426 CAS-Nummer: 54-85-3 EINECS: 200-214-6 Merck Index: 13,05205 |