Ethylnicotinat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Pyridin-3-carbonsäureethylester, Nicotinsäureethylester, Ethyl-3-pyridincarboxylat, 3-Picolinsäureethylester, 3-Pyridincarbonsäureethylester
L03215.22 L03215.36
L03215.22EA 29.9 EUR
L03215.22 L03215.36
Ethylnicotinat ≥99%
Ethylnicotinat
Purity: 99% CAS No.: 614-18-6 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.5030 Odour: Characteristic Melting Point: 8-9° Boiling Point: 223-224° Beilstein Reference: 122937 MDL No.: MFCD00006389
Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151,16 g/mol
Siedepunkt: 223…224 °C
Schmelzpunkt: 8…9 °C
Dichte: 1,107
Flammpunkt: 93 °C (199 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006389
CAS-Nummer: 614-18-6
EINECS: 210-370-7