Ethylnicotinat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Pyridin-3-carbonsäureethylester, Nicotinsäureethylester, Ethyl-3-pyridincarboxylat, 3-Picolinsäureethylester, 3-Pyridincarbonsäureethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
E40609-100G E40609-500G
SIALE40609-100GEA 44.4 EUR
SIALE40609-100G SIALE40609-500G
Ethylnicotinat, Sigma-Aldrich®
Ethylnicotinat
Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151.16 g/mol
Siedepunkt: 223
Dichte: 1.115 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006389
CAS-Nummer: 614-18-6
EINECS: 210-370-7