Methylnicotinat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Methyl-3-pyridincarboxylat, Nicotinsäuremethylester, Pyridin-3-carbonsäuremethylester, 3-Picolinsäuremethylester, 3-Pyridincarbonsäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18713.0100 8.18713.0500 8.18713.9010
8.18713.0100EA 46.2 EUR
8.18713.0100 8.18713.0500 8.18713.9010
Methylnicotinat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Methylnicotinat
Formel: C₇H₇NO₂
Molecular Weight: 137.14 g/mol
Siedepunkt: 209
Schmelzpunkt: 39
Dichte: 1.0048 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 95
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006388
CAS-Nummer: 93-60-7
EINECS: 202-261-8
Merck Index: 12,06174
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 48 g/l (20 °C)
Melting Point 39 °C
Molar Mass 137.14 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 209 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.4 hPa (25 °C)
Flash Point 95 °C