Methylnicotinat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Methyl-3-pyridincarboxylat, Nicotinsäuremethylester, Pyridin-3-carbonsäuremethylester, 3-Picolinsäuremethylester, 3-Pyridincarbonsäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
72420-100G 72420-500G
SIAL72420-100GEA 43.2 EUR
SIAL72420-100G SIAL72420-500G
Methylnicotinat, Sigma-Aldrich®
Methylnicotinat
Formel: C₇H₇NO₂
Molecular Weight: 137,14 g/mol
Siedepunkt: 209 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 39 °C
Dichte: 1,0048 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 95 °C
MDL: MFCD00006388
CAS-Nummer: 93-60-7
EINECS: 202-261-8
Merck Index: 12,06174