Ethylisonicotinat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Picolinic acid ethyl ester, 4-Pyridinecarboxylic acid ethyl ester, Pyridine-4-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 4-pyridinecarboxylate, Isonicotinic acid ethyl ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
104736-100G 104736-500G
SIAL104736-100GEA 144 EUR
SIAL104736-100G SIAL104736-500G
Ethylisonicotinat, Sigma-Aldrich®
Ethylisonicotinat
Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151,16 g/mol
Siedepunkt: 220 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006428
CAS-Nummer: 1570-45-2
EINECS: 216-379-2
Merck Index: 13,05206