Methylisonicotinat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Pyridinecarboxylic acid methyl ester, 4-Picolinic acid methyl ester, Methyl 4-pyridinecarboxylate, Pyridine-4-carboxylic acid methyl ester, Isonicotinic acid methyl ester
127061000 127065000
ACRO127061000EA 74.5 EUR
ACRO127061000 ACRO127065000
Methylisonicotinat 98%
Methylisonicotinat
Formel: C₇H₇NO₂
Molecular Weight: 137.14 g/mol
Siedepunkt: 207
Schmelzpunkt: 8.5 °C
Dichte: 1.161 g/cm³
Flammpunkt: 82 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006427
CAS-Nummer: 2459-09-8
EINECS: 219-546-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5110 to 1.5140 (20°C, 589 nm)
GC ≤1.0 % Diethyl carbonate
Color scale ≤50 APHA
Free acid (HCl) ≤0.1 %