Methylisonicotinat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Pyridinecarboxylic acid methyl ester, 4-Picolinic acid methyl ester, Methyl 4-pyridinecarboxylate, Pyridine-4-carboxylic acid methyl ester, Isonicotinic acid methyl ester
B23263.14 B23263.22 B23263.36 AB132158.0500
B23263.14EA 30.5 EUR
B23263.14 B23263.22 B23263.36 ABCRAB132158.0500
Methylisonicotinat ≥98%
Methylisonicotinat
Purity: 98% CAS No.: 2459-09-8 Molecular Formula: C7H7NO2 Formula Weight: 137.14 Flash Point: 82°(180°F) Refractive Index: 1.5135 Odour: Characteristic Melting Point: 8-8.5° Boiling Point: 207-209° MDL No.: MFCD00006427
Formel: C₇H₇NO₂
Molecular Weight: 137.14 g/mol
Siedepunkt: 207…209 °C
Schmelzpunkt: 8…8.5 °C
Dichte: 1.016
Flammpunkt: 82 °C (180 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006427
CAS-Nummer: 2459-09-8
EINECS: 219-456-8