Picolinsäure 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Pyridincarbonsäure, α-Picolinsäure
131170250 131171000 131175000 131170025
ACRO131170250EA 23 EUR
ACRO131170250 ACRO131171000 ACRO131175000 ACRO131170025
Picolinsäure 99%
Picolinsäure
Formel: C₆H₅NO₂
Molecular Weight: 123,11 g/mol
Siedepunkt: 293 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 136…139 °C
Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006293
CAS-Nummer: 98-98-6
EINECS: 202-719-7
Merck Index: 12,07557
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 139 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
Residue after evaporation ≤0.001 %