Picolinsäure

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Pyridincarbonsäure, α-Picolinsäure

CC04001DA CC04001EA
MAYBCC04001DAEA 0 EUR
MAYBCC04001DA MAYBCC04001EA
Picolinsäure
Picolinsäure
Formel: C₆H₅NO₂
Molecular Weight: 123,11 g/mol
Siedepunkt: 293 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 134…137 °C
Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006293
CAS-Nummer: 98-98-6
EINECS: 202-719-7
Merck Index: 12,07557

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR