Nicotinsäure (Niacin) 99.5%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Picolinsäure, Vitamin B3, 3-Pyridincarbonsäure, Pyridin-3-carbonsäure, Niacin
128290050
128291000
128295000
128290025
128290100
ACRO128290050EA
30.4
EUR
ACRO128290050
ACRO128291000
ACRO128295000
ACRO128290025
ACRO128290100
Nicotinsäure (Niacin) 99.5%
Nicotinsäure (Niacin)
Formel:
C₆H₅NO₂ Molecular Weight: 123,11 g/mol Siedepunkt: 258 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 236…239 °C Dichte: 1,473 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 193 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006391 CAS-Nummer: 59-67-6 EINECS: 200-441-0 Merck Index: 13,06552 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 234 to 240 °C |
Loss on drying | ≤1 % (105 °C, 1 h) |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
Titration with NaOH | ≥99.4 % |