Nicotinsäure (Niacin), erfüllt analytische Spezifikationen von Ph.Eur.
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Picolinsäure, Vitamin B3, 3-Pyridincarbonsäure, Pyridin-3-carbonsäure, Niacin
380325000 380320025
ACRO380325000EA 77 EUR
ACRO380325000 ACRO380320025
Nicotinsäure (Niacin), erfüllt analytische Spezifikationen von Ph.Eur.
Nicotinsäure (Niacin)
Formel: C₆H₅NO₂
Molecular Weight: 123,11 g/mol
Siedepunkt: 258 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 236…239 °C
Dichte: 1,473 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 193 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006391
CAS-Nummer: 59-67-6
EINECS: 200-441-0
Merck Index: 13,06552
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 234 to 240 °C
Loss on drying ≤1.0 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Solubility (in water) Sparingly soluble
Related substances Passes test
Titration with NaOH 99.5 to 100.5 % (On dried substance)
Chloride (Cl) ≤200 ppm