Nicotinsäure (Niacin)

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-Picolinsäure, Vitamin B3, 3-Pyridincarbonsäure, Pyridin-3-carbonsäure, Niacin

CC04101.1 CC04101.10
MAYBCC04101.1EA 0 EUR
MAYBCC04101.1 MAYBCC04101.10
Nicotinsäure (Niacin)
Nicotinsäure (Niacin)
Formel: C₆H₅NO₂
Molecular Weight: 123,11 g/mol
Siedepunkt: 258 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 142 °C
Dichte: 1,473 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 193 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006391
CAS-Nummer: 59-67-6
EINECS: 200-441-0
Merck Index: 13,06552

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR