Nicotinsäure (Niacin), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Picolinsäure, Vitamin B3, 3-Pyridincarbonsäure, Pyridin-3-carbonsäure, Niacin
72309-100G
72309-500G
SIAL72309-100GEA
50.1
EUR
SIAL72309-100G
SIAL72309-500G
Nicotinsäure (Niacin), Sigma-Aldrich®
Nicotinsäure (Niacin)
Formel:
C₆H₅NO₂ Molecular Weight: 123.11 g/mol Siedepunkt: 258 Schmelzpunkt: 142 Dichte: 1.473 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 193 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006391 CAS-Nummer: 59-67-6 EINECS: 200-441-0 Merck Index: 13,06552 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...