Nicotinsäure (Niacin), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Picolinsäure, Vitamin B3, 3-Pyridincarbonsäure, Pyridin-3-carbonsäure, Niacin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
N4126-100G
N4126-1KG
N4126-500G
N4126-5G
SIALN4126-100GEA
53.9
EUR
SIALN4126-100G
SIALN4126-1KG
SIALN4126-500G
SIALN4126-5G
Nicotinsäure (Niacin), Sigma-Aldrich®
Nicotinsäure (Niacin)
Formel:
C₆H₅NO₂ Molecular Weight: 123,11 g/mol Siedepunkt: 258 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 142 °C Dichte: 1,473 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 193 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006391 CAS-Nummer: 59-67-6 EINECS: 200-441-0 Merck Index: 13,06552 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...