Isonicotinsäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: γ-Picolinsäure, 4-Picolinsäure, 4-Pyridincarbonsäure
122591000 122595000 122590025
ACRO122591000EA 39.3 EUR
ACRO122591000 ACRO122595000 ACRO122590025
Isonicotinsäure 99%
Isonicotinsäure
Formel: C₆H₅NO₂
Molecular Weight: 123.11 g/mol
Siedepunkt: 260 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 310…315 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006429
CAS-Nummer: 55-22-1
EINECS: 200-228-2
Merck Index: 13,05206
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -190° to -204° (20°C, 589 nm) (c=2,acetone)
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable