Isonicotinsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: γ-Picolinsäure, 4-Picolinsäure, 4-Pyridincarbonsäure
A18109.0E A18109.22 A18109.36
A18109.0EEA 460 EUR
A18109.0E A18109.22 A18109.36
Isonicotinsäure ≥99%
Isonicotinsäure
Purity: 99% CAS No.: 55-22-1 Molecular Formula: C6H5NO2 Formula Weight: 123.11 pH: 3.0-4.0 Melting Point: ca 310° subl. Boiling Point: 260°/15mm Beilstein Reference: 109599 Merck Reference: 14,5187 MDL No.: MFCD00006429
Formel: C₆H₅NO₂
Molecular Weight: 123.11 g/mol
Siedepunkt: 260 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: ∼ 310 °C (Subl.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006429
CAS-Nummer: 55-22-1
EINECS: 200-228-2
Merck Index: 13,05206
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable