Isonicotinsäure
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: γ-Picolinsäure, 4-Picolinsäure, 4-Pyridincarbonsäure
CC04201.1 CC04201.10
MAYBCC04201.1EA 0 EUR
MAYBCC04201.1 MAYBCC04201.10
Isonicotinsäure
Isonicotinsäure
Formel: C₆H₅NO₂
Molecular Weight: 123,11 g/mol
Siedepunkt: 396 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 315…319 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006429
CAS-Nummer: 55-22-1
EINECS: 200-228-2
Merck Index: 13,05206