Isonicotinsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
γ-Picolinsäure, 4-Picolinsäure, 4-Pyridincarbonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00736.0005
8.00736.0250
8.00736.0005EA
25.3
EUR
8.00736.0005
8.00736.0250
Isonicotinsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Isonicotinsäure
Formel:
C₆H₅NO₂ Molecular Weight: 123.11 g/mol Siedepunkt: 396 Schmelzpunkt: 315…319 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006429 CAS-Nummer: 55-22-1 EINECS: 200-228-2 Merck Index: 13,05206 |
Spezifikation Testergebnisse
Hill Formula | C₆H₅NO₂ |
Molar Mass | 123.11 g/mol |
Boiling point | 260 °C (20 hPa) |
Melting Point | 315 - 319 °C |
pH value | 3 - 4 (6 g/l, H₂O, 20 °C) (saturated solution) |
Bulk density | 500 kg/m³ |
Solubility | 6 g/l (20 °C) |
LD 50 oral | LD50 Rat 5000 mg/kg |
Storage class | 10 - 13 Other liquids and solids |
WGK | WGK 1 slightly water endangering |
R Phrase | R 36 |
S Phrase | S 22-24-26 |