Isonicotinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
I17508-100G I17508-500G I17508-5G
SIALI17508-100GEA 29.8 EUR
SIALI17508-100G SIALI17508-500G SIALI17508-5G
Isonicotinsäure, Sigma-Aldrich®
Isonicotinsäure
Formel: C₆H₅NO₂
Siedepunkt: 396 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 315…319 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006429
CAS-Nummer: 55-22-1
EINECS: 200-228-2
Merck Index: 13,05206