2-Aminonicotinsäure 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Aminopyridin-3-carbonsäure, 2-Amino-3-pyridincarbonsäure

104160050 104160250
ACRO104160050EA 36 EUR
ACRO104160050 ACRO104160250
2-Aminonicotinsäure 98%
2-Aminonicotinsäure
Formel: C₆H₆N₂O₂
Schmelzpunkt: 295…297 °C
Dichte: 1,545 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006318
CAS-Nummer: 5345-47-1
EINECS: 226-296-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR