2-Aminonicotinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Aminopyridin-3-carbonsäure, 2-Amino-3-pyridincarbonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
A68300-25G A68300-5G
SIALA68300-25GEA 98.5 EUR
SIALA68300-25G SIALA68300-5G
2-Aminonicotinsäure, Sigma-Aldrich®
2-Aminonicotinsäure
Formel: C₆H₆N₂O₂
Molecular Weight: 138,13 g/mol
Schmelzpunkt: 297 °C
Dichte: 1,545 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006318
CAS-Nummer: 5345-47-1
EINECS: 226-296-3