2-Hydroxynicotinsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxypyridin-3-carbonsäure, 1,2-Dihydro-2-oxonicotinsäure, 2-Hydroxy-3-pyridincarbonsäure
247220250 247221000
ACRO247220250EA 44.8 EUR
ACRO247220250 ACRO247221000
2-Hydroxynicotinsäure 98%
2-Hydroxynicotinsäure
Formel: C₆H₅NO₃
Molecular Weight: 139,11 g/mol
Schmelzpunkt: 259…261 °C
MDL: MFCD00010100
CAS-Nummer: 609-71-2
EINECS: 210-198-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 256 to 262 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %