2-Hydroxynicotinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Hydroxypyridin-3-carbonsäure, 1,2-Dihydro-2-oxonicotinsäure, 2-Hydroxy-3-pyridincarbonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
251054-100G 251054-25G
SIAL251054-100GEA 109 EUR
SIAL251054-100G SIAL251054-25G
2-Hydroxynicotinsäure, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxynicotinsäure
Formel: C₆H₅NO₃
Molecular Weight: 139,11 g/mol
MDL: MFCD00010100
CAS-Nummer: 609-71-2
EINECS: 210-198-2