6-Hydroxynicotinsäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Hydroxypyridin-3-carbonsäure, 6-Hydroxy-3-pyridincarbonsäure
156400250
156401000
156400050
ACRO156400250EA
58.2
EUR
ACRO156400250
ACRO156401000
ACRO156400050
6-Hydroxynicotinsäure 99%
6-Hydroxynicotinsäure
Formel:
C₆H₅NO₃ Schmelzpunkt: 314…316 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006277 CAS-Nummer: 5006-66-6 EINECS: 225-682-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |