6-Hydroxynicotinsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Hydroxypyridin-3-carbonsäure, 6-Hydroxy-3-pyridincarbonsäure
A15802.06
A15802.14
A15802.22
A15802.06EA
22.3
EUR
A15802.06
A15802.14
A15802.22
6-Hydroxynicotinsäure ≥98%
6-Hydroxynicotinsäure
Purity: 98%
CAS No.: 5006-66-6
Molecular Formula: C6H5NO3
Formula Weight: 139.11
Melting Point: 314-316°
Beilstein Reference: 472182
Formel:
C₆H₅NO₃ Schmelzpunkt: 314…316 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006277 CAS-Nummer: 5006-66-6 EINECS: 225-682-9 |