6-Hydroxynicotinsäure
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 6-Hydroxypyridin-3-carbonsäure, 6-Hydroxy-3-pyridincarbonsäure
SB00737.1 SB00737.10 SB00737.50
MAYBSB00737.1EA 0 EUR
MAYBSB00737.1 MAYBSB00737.10 MAYBSB00737.50
6-Hydroxynicotinsäure
6-Hydroxynicotinsäure
Formel: C₆H₅NO₃
Molecular Weight: 139,11 g/mol
Schmelzpunkt: 304…306 °C
MDL: MFCD00006277
CAS-Nummer: 5006-66-6
EINECS: 225-682-9