6-Hydroxynicotinsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
6-Hydroxypyridin-3-carbonsäure, 6-Hydroxy-3-pyridincarbonsäure
009265-25G
009265-100G
FLUO009265-25GEA
34.1
EUR
FLUO009265-25G
FLUO009265-100G
6-Hydroxynicotinsäure
6-Hydroxynicotinsäure
Formel:
C₆H₅NO₃ Schmelzpunkt: 304…306 °C |
MDL:
MFCD00006277 CAS-Nummer: 5006-66-6 EINECS: 225-682-9 |