2,3-Pyridindicarbonsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Quinolinic acid
A11414.14 A11414.22
A11414.14EA 29.9 EUR
A11414.14 A11414.22
2,3-Pyridindicarbonsäure ≥99%
2,3-Pyridindicarbonsäure
Purity: 99% CAS No.: 89-00-9 Molecular Formula: C7H5NO4 Formula Weight: 167.12 Melting Point: ca 188° dec. Beilstein Reference: 137110 Merck Reference: 14,8073 MDL No.: MFCD00006295
Formel: C₇H₅NO₄
Molecular Weight: 167.12 g/mol
Siedepunkt: 357
Schmelzpunkt: ∼ 188 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006295
CAS-Nummer: 89-00-9
EINECS: 201-874-8
Merck Index: 12,08258